Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sirolimus
manufacturer/tradename
USP
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Sirolimus USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Everolimus
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Disclaimer
Mogą obowiązywać ograniczenia sprzedaży.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material | grade certified reference material | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename USP |
| agency USP | agency - | agency - | agency USP |
| API family sirolimus | API family - | API family - | API family tacrolimus |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?