Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2000,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sodium butyrate
manufacturer/tradename
USP
mp
250-253 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Na+].CCCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description A short chain fatty acid that has been shown to induce apoptosis in colon carcinoma cell lines by a p53-independent pathway. | description 98% | description EMPROVE® EXPERT, USP |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| agency USP | agency - | agency - | agency USP |
| API family sodium butyrate | API family - | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium butyrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?