Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1850,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sodium salicylate
manufacturer/tradename
USP
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Sodium Salicylate Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description puriss. p.a., reag. Ph. Eur., 99.5-101.0% (calc. to the dried substance) | description ≥99.5% (HPLC), puriss. p.a. |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade puriss. p.a. | grade puriss. p.a. |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| API family sodium salicylate | API family sodium salicylate | API family - | API family - |
| agency USP | agency - | agency reag. Ph. Eur., USP/NF | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium salicylate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?