Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
stanozolol
manufacturer/tradename
USP
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)O)[C@@]1(C)Cc5cn[nH]c5C2
InChI
1S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
LKAJKIOFIWVMDJ-IYRCEVNGSA-N
Gene Information
human ... AR(367)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Stanozolol Tablets
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stanozolol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?