Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł 1649,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1649,00 zł
Cena katalogowa1940,00 złZaoszczędź 15%grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sulfamethoxazole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)no1
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Sulfamethoxazole Oral Suspension
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Tablets
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Injection
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Oral Suspension
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) forensics and toxicology |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| API family sulfamethoxazole | API family sulfamethoxazole | API family sulfamethoxazole | API family - |
| agency USP | agency - | agency traceable to Ph. Eur. S2100000, USP 1631001 | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfamethoxazole
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?