Przejdź do
1634000
USP
Sulfapyridine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Amino-N-[2-pyridyl]benzene sulfonamide, N1-(Pyridin-2-yl)sulfanilamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.29
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
222065
eCl@ss:
25140904
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sulfapyridine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2
InChI
1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)
InChI key
GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulfapyridine is a metabolite of Sulfasalazine. It is an antibiotic and is mostly used in treating rheumatoid arthritis.
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Application
Sulfapyridine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S2159100BP103931738
Sulfapyridine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S2159100
Sulfapyridine
Sulfapyridine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1039
Sulfapyridine
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
clinical testing
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
sulfapyridine
API family
sulfapyridine
API family
sulfapyridine
API family
-
agency
USP
agency
-
agency
BP
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfapyridine
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)