Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
testosterone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1
InChI key
MUMGGOZAMZWBJJ-KZYORJDKSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| application(s) pharmaceutical | application(s) clinical testing | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format single component solution | format - |
| agency USP | agency - | agency (Not traceable to any primary pharmacopeia standard) |
| API family testosterone | API family - | API family testosterone |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?