Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tetrabenazine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat |
| API family tetrabenazine | API family tetrabenazine | API family tetrabenazine |
| agency USP | agency USP | agency USP |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?