Przejdź do
1651654
USP
2,3,5,4′-tetrahydroksystilben-2-O-Beta-D-glukozyd
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(E)-2,4-dihydroksy-6-(4-hydroksystyrylo)fenylo β-D-glukopiranozyd
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2\C=C\c3ccc(cc3)O)O)O
InChI
1S/C20H22O9/c21-9-15-16(25)17(26)18(27)20(28-15)29-19-11(7-13(23)8-14(19)24)4-1-10-2-5-12(22)6-3-10/h1-8,15-18,20-27H,9H2/b4-1+/t15-,16-,17+,18-,20+/m1/s1
InChI key
JAYVHSBYKLLDJC-DSNJPTTOSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Biochem/physiol Actions
2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside induces the expression and enhances the activity of EPO.
2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside induces the expression and enhances the activity of EPO. The compound stimulates mitochondrial biogenesis, and expression of hemoglobin in non-hematopoietic cells. 2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside has demonstrated protective effects in cardiovascular disease and ischemia models.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Karty SDS wydane przez USP można znaleźć tutaj.
Mogą obowiązywać ograniczenia sprzedaży.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL82666SML0834PHL80736
Astringin phyproof® Reference Substance
PHL80736
Astringin
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
format
-
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
food and beverages
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)