Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H25NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.84
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tramadol
manufacturer/tradename
USP
drug control
USDEA Schedule IV
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N(C[C@H]1[C@@](CCCC1)(O)c2cc(ccc2)OC)(C)C.[H+]
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16-;/m0./s1
InChI key
PPKXEPBICJTCRU-DMLYUBSXSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Związek pokrewny tramadolu Wzorzec referencyjny USP odpowiedni do stosowania w określonych testach i oznaczeniach USP.
Używany również do przygotowania odpowiedniego systemu, standardu i odpowiedniego systemu roztworu podstawowego do oznaczeń i analizy zanieczyszczeń zgodnie z podanymi poniżej monografiami Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP):
Używany również do przygotowania odpowiedniego systemu, standardu i odpowiedniego systemu roztworu podstawowego do oznaczeń i analizy zanieczyszczeń zgodnie z podanymi poniżej monografiami Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP):
- Chlorowodorek tramadolu
- Chlorowodorek tramadolu w tabletkach
- Chlorowodorek tramadolu i acetaminofen w tabletkach
- Chlorowodorek tramadolu Tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny tramadolu A
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?