Przejdź do
1696153
USP
Tritricosanoin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Glyceryl tritricosanoate, 1,2,3-Tritricosanoylglycerol, Tritricosanoin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C72H140O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1101.88
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tritricosanoin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C72H140O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-58-61-64-70(73)76-67-69(78-72(75)66-63-60-57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)68-77-71(74)65-62-59-56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h69H,4-68H2,1-3H3
InChI key
JDRVRMABYZMJHK-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny tritricosanoin USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91478284246NIST1413
Glass sand NIST® SRM® 1413, high alumina
NIST1413
Glass sand
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
description
99%
description
NIST® SRM® 1413, high alumina
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
NIST®
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
glass & ceramic
format
neat
format
neat
format
-
format
matrix material
API family
tritricosanoin
API family
-
API family
-
API family
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)