Przejdź do
1705505
USP
Kwas undecylenowy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
10-Undecenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CH(CH2)8COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Colour Index Number:
42650
Beilstein/REAXYS Number:
1762631
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
undecylenic acid
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
InChI key
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny kwasu undecylenowego USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Undecylenian wapnia
  • Maść z kwasem undecylenowym
  • Kwas undecylenowy
  • Undecylenian cynku
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W3247201246721133503
Cholic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133503
Cholic acid
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
natural, ≥97%, FG
description
98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
undecylenic acid
API family
-
API family
-
API family
cholic acid
mp
23-25 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
mp
200-201 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas undecylenowy
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
300.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
149 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)