Przejdź do
1707894
USP
Związek G związany z walacyklowirem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-(Dimethylamino)pyridine, N,N-Dimethylpyridin-4-amine, DMAP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
110354
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
valacyclovir
manufacturer/tradename
USP
mp
108-110 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Związek G związany z walacyklowirem, zwany także 4-(dimetyloamino)pirydyną (DMAP), jest doskonałym katalizatorem acylowania alkoholi z przeszkodami i przemian chemicznych. Z natury jest wysoce nukleofilowy.
Application
Wysoce wydajny katalizator reakcji acylowania
Wzorzec referencyjny Valacyclovir Related Compound G USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak chlorowodorek walacyklowiru.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2925Y0001099107700
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
ReagentPlus®, ≥99%
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
reagent grade
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
agency
USP
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001099, traceable to USP 1707894
agency
-
agency
-
API family
valacyclovir
API family
valacyclovir
API family
valacyclovir
API family
-
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Nervous system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
255.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
124 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)