Przejdź do
1711202
USP
Werapamil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-Verapamil hydrochloride, 5-[N-(3,4-Dimethoxyphenylethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2CH2N(CH3)(CH2)3C[C6H3(OCH3)2][CH(CH3)2]CN · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
491.06
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-800-5
Beilstein/REAXYS Number:
3647093
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Produkt 1711202 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
verapamil
manufacturer/tradename
USP
mp
142 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
InChI key
DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny chlorowodorku werapamilu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Verapamil Hydrochloride Injection
  • Chlorowodorek werapamilu tabletki
  • Chlorowodorek werapamilu, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
  • Chlorowodorek werapamilu, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
  • Chlorowodorek werapamilu złożony roztwór doustny
  • Chlorowodorek werapamilu w postaci zawiesiny doustnej
Biochem/physiol Actions
α1-adrenoceptor antagonist; L-type calcium channel blocker.
α1-adrenoceptor antagonist; L-type calcium channel blocker. Blocks L-type Ca2+ channels in smooth and cardiac muscle, induces apoptosis of human primary and metastatic colon adenocarcinoma cells in vitro. Drug resistance reversal agent acting on Pgp, e.g. decrease renal tubule elimination of digoxin. Increases basal ATPase activity of Pgp. Substrate of Cyp3A4 and CYP2C6.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Werapamil
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)