Przejdź do
1714652
USP
Związek D związany z winpocetyną
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Ethyl (12R,13aS,13bS)-13a-ethyl-2,3,5,6,12,13,13a,13b-octahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate, (−)-(14α)-Dihydrovinpocetine, Ethyl 14,15-dihydroapovincaminate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
30 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.47
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
6580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
vinpocetine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21c3c(c4c2[C@H]5N(CCC[C@]5(C[C@@H]1C(=O)OCC)CC)CC4)cccc3
InChI
1S/C22H28N2O2/c1-3-22-11-7-12-23-13-10-16-15-8-5-6-9-17(15)24(19(16)20(22)23)18(14-22)21(25)26-4-2/h5-6,8-9,18,20H,3-4,7,10-14H2,1-2H3/t18-,20-,22+/m1/s1
InChI key
UJAQRLRRCXIJFW-UZKOGDIHSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Vinpocetine Related Compound D Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografią USP, taką jak Vinpocetine.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR364317146411714620
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
vinpocetine
API family
-
API family
vinpocetine
API family
vinpocetine
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)