Przejdź do
1716002
USP
Octan retinylu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, solution of retinyl acetate (vitamin A) in peanut oil
Synonim(y):
Retinyl acetate solution, Vitamin A acetate solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.49
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-844-2
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
retinyl compounds
form
solution
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(CCCC1(C)C)C)C(=O)C
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
InChI key
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny octanu retinylu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Kapsułki witamin rozpuszczalnych w oleju i wodzie
  • Roztwór doustny witamin rozpuszczalnych w oleju i wodzie
  • Tabletki z witaminami rozpuszczalnymi w oleju i wodzie
  • Witaminy rozpuszczalne w oleju i wodzie z minerałami w kapsułkach
  • Witaminy rozpuszczalne w oleju i wodzie z minerałami w żelach do żucia
  • Witaminy rozpuszczalne w oleju i wodzie z minerałami Roztwór doustny
  • Witaminy rozpuszczalne w oleju i wodzie z minerałami w tabletkach
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R7882R4632R0300000
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, solution of retinyl acetate (vitamin A) in peanut oil
description
solid or viscous liquid, BioReagent, synthetic, suitable for cell culture
description
synthetic, crystalline solid or supercooled liquid
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
form
solution
form
solid or viscous liquid
form
crystalline solid or supercooled liquid
form
solid
format
single component solution
format
-
format
-
format
neat
API family
retinyl compounds
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan retinylu
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)