Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
zidovudine
manufacturer/tradename
USP
mp
113-115 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI key
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
General description
Application
- Abacavir, Lamivudine and Zidovudine Tablets (Tabletki abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny)
- Tabletki lamiwudyny i zydowudyny
- Zydowudyna
- Kapsułki zydowudyny
- Zastrzyk zydowudyny
- Roztwór doustny zydowudyny
- Tabletki zydowudyny
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| mp 113-115 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 113-115 °C (lit.) |
| agency USP | agency traceable to Ph. Eur. Z1900000, traceable to USP 1724500 | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zydowudyna
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?