Przejdź do
1A00830
USP
Ester tert-butylowy atorwastatyny
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Synonim(y):
Atorvastatin Tert-Butyl Ester, (tert-butyl (3R,5R)-7-(2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H43FN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
614.75
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
5690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
API family
atorvastatin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)c2[n](c(c(c2c4ccccc4)C(=O)Nc3ccccc3)C(C)C)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C37H43FN2O5/c1-24(2)34-33(36(44)39-28-14-10-7-11-15-28)32(25-12-8-6-9-13-25)35(26-16-18-27(38)19-17-26)40(34)21-20-29(41)22-30(42)23-31(43)45-37(3,4)5/h6-19,24,29-30,41-42H,20-23H2,1-5H3,(H,39,44)/t29-,30-/m1/s1
InChI key
GCPKKGVOCBYRML-LOYHVIPDSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Atorvastatin Tert-Butyl Ester is a USP Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI).
USP PAI are a product line of impurities suitable for research and analytical purposes, which help to ensure the quality and safety of medicines.
Associated Drug Substance: Atorvastatin Calcium
Therapeutic Area: Antihyperlipidemics
Application
Atorvastatin Tert-Butyl Ester (USP PAI) is intended for use in analytical testing to detect, identify, and measure pharmaceutical impurities.
Features and Benefits
USP PAI advance your early analytical R&D and process development. PAI can be used in the following applications:
1. Conduct analytical tests during early formulation feasibility studies.
2. Determine degradation impurities produced during stress studies.
3. Develop, validate, and transfer analytical methods.
4. Perform spiking studies during process R&D to demonstrate depletion upon recrystallization.
5. Record retention times and/or spectra
6. Determine relative response factors.
7. Identify unknown impurities that formed during ICH stability conditions.
8. Identify impurities that are present in the Reference Listed Drug
9. Test for and profile impurities not listed in drug substance and drug product monographs.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
USP wydane SDS można znaleźć tutaj.
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR9282
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
-
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
TraceCERT®, certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
agency
USP
agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Liver
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)