Przejdź do
1A00930
USP
P-toluan metylu
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Synonim(y):
Methyl p-toluate, (Methyl 4-methylbenzoate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
911,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Beilstein/REAXYS Number:
1100609
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
911,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
vapor density
4.7 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 39 °C)
autoignition temp.
932 °F
expl. lim.
9.5 %
manufacturer/tradename
USP
bp
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
COC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Methyl p-toluate is a USP Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI).
USP PAI are a product line of impurities suitable for research and analytical purposes, which help to ensure the quality and safety of medicines.
Associated Drug Substance: Celecoxib
Therapeutic Area: Analgesics
Application
Methyl p-toluate (USP PAI) is intended for use in analytical testing to detect, identify, and measure pharmaceutical impurities.
Features and Benefits
USP PAI advance your early analytical R&D and process development. PAI can be used in the following applications:
1. Conduct analytical tests during early formulation feasibility studies.
2. Determine degradation impurities produced during stress studies.
3. Develop, validate, and transfer analytical methods.
4. Perform spiking studies during process R&D to demonstrate depletion upon recrystallization.
5. Record retention times and/or spectra
6. Determine relative response factors.
7. Identify unknown impurities that formed during ICH stability conditions.
8. Identify impurities that are present in the Reference Listed Drug
9. Test for and profile impurities not listed in drug substance and drug product monographs.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
USP wydane SDS można znaleźć tutaj.
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR9308
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
-
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
certified reference material, TraceCERT®
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
autoignition temp.
932 °F
autoignition temp.
932 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under P-toluan metylu
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)