Przejdź do
1A01690
USP
Analog bromku pirydyniowego tiklopidyny
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Synonim(y):
Ticlopidine Pyridinium Bromide Analog, 5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5-iumbromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13BrClNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.68
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
API family
ticlopidine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[Br-].ClC=1C=CC=CC1C[N+]2=CC=3C=CSC3CC2
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki MSDS i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem wydającej je Farmakopei. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Application
Ticlopidine Pyridinium Bromide Analog is intended for use in analytical testing to detect, identify, and measure pharmaceutical impurities.
Features and Benefits
USP PAI advance your early analytical R&D and process development. PAI can be used in the following applications:
1. Conduct analytical tests during early formulation feasibility studies.
2. Determine degradation impurities produced during stress studies.
3. Develop, validate, and transfer analytical methods.
4. Perform spiking studies during process R&D to demonstrate depletion upon recrystallization.
5. Record retention times and/or spectra
6. Determine relative response factors.
7. Identify unknown impurities that formed during ICH stability conditions.
8. Identify impurities that are present in the Reference Listed Drug
9. Test for and profile impurities not listed in drug substance and drug product monographs.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
USP wydane SDS można znaleźć tutaj.
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR93331A01440PHR9345
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
certified reference material, TraceCERT®
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
neat
format
-
API family
ticlopidine
API family
ticlopidine, clopidogrel
API family
ticlopidine
API family
ticlopidine
agency
USP
agency
Not traceable to any primary pharmacopeia standard
agency
USP
agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)