Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

1A06380

USP

4-Methoxy Itraconazole Derivative

Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)

Synonim(y):

4-Methoxy Itraconazole Derivative

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H29N5O2
Masa cząsteczkowa:
407.51
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


grade

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

agency

USP

form

powder

packaging

pkg of 25 mg

manufacturer/tradename

USP

application(s)

pharmaceutical small molecule

format

neat

storage temp.

2-8°C

SMILES string

O=C1N(C=NN1C(C)CC)C2=CC=C(C=C2)N3CCN(C4=CC=C(OC)C=C4)CC3

InChI

InChI=1S/C23H29N5O2/c1-4-18(2)28-23(29)27(17-24-28)21-7-5-19(6-8-21)25-13-15-26(16-14-25)20-9-11-22(30-3)12-10-20/h5-12,17-18H,4,13-16H2,1-3H3

InChI key

IVIVGYTUQVJVPF-UHFFFAOYSA-N

General description

This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.

Analysis Note

These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  

Other Notes

Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
1A116901354262
description

Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)

description

Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)

description

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

grade

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

grade

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

grade

pharmaceutical primary standard

format

neat

format

neat

format

mixture

manufacturer/tradename

USP

manufacturer/tradename

USP

manufacturer/tradename

USP

form

powder

form

-

form

-

packaging

pkg of 25 mg

packaging

-

packaging

-

application(s)

pharmaceutical small molecule

application(s)

-

application(s)

-


Słowo ostrzegawcze

Warning

Kody zagrożeń

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2

Klasa składowania

11 - Combustible Solids

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów