Merck
Wybór odpowiedniego filtra buforowego
Białe i niebieskie filtry Millipore Express<sup>®</sup> o różnych formatach i rozmiarach. Niebieskie filtry są kompatybilne z promieniowaniem gamma, białe kapsułki są kompatybilne z autoklawem. Przedstawiono wkłady filtrujące bez obudowy filtra.
Produkcja biofarmaceutyczna wymaga dużych ilości różnych buforów na różnych etapach przetwarzania. Wybór filtra buforowego może być skomplikowany: wybór membrany filtracyjnej i formatu zależy od etapu procesu, wymaganego poziomu kontroli obciążenia biologicznego, objętości buforu i jego właściwości. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz filtra buforowego do opracowania procesu, czy do krytycznego buforu recepturowego, mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie. Nasze filtry buforowe Millipore Express® i Milligard® PES, niezawierające PFAS, zapewniają wysoki przepływ i wydajność przy rozsądnych kosztach i są oferowane z parametrami retencji bakterii, które zapewniają odpowiedni poziom kontroli obciążenia biologicznego dla konkretnych potrzeb procesowych. Ponadto, aby usprawnić ocenę ryzyka i uprościć zgodność z przepisami, nasze portfolio produktów do filtracji jest wspierane przez program Emprove®.
Aby uzyskać pomoc w doborze odpowiedniego filtra buforowego do danego procesu, prosimy o kontakt.
Filtry buforowe do sterylizacji
Filtry buforowe redukujące obciążenie biologiczne
Filtry Millipore Express® SHF
  • Filtry sterylizujące (0,2 µm)
  • Filtry PES* o wysokim przepływie dobuforów procesów krytycznych
Filtry Milligard® PES
  • Filtry redukujące obciążenie biologiczne (1,2/0,2 µm nominalnie i 1,2/0,45 µm)
  • EkonomicznefiltryPESdo większości zastosowań buforowych
*PES: polieterosulfon
Filtry Millipore Express® PHF
  • Filtry sterylizujące (0,2 µm)
  • EkonomicznefiltryPESspełniające większość potrzeb związanych z buforami
Filtry buforowe do sterylizacji
Do sterylnej filtracji buforów niepowodujących zatykania zalecamy filtry Millipore Express® SHF (sterylne, o wysokim przepływie) lub filtry Millipore Express® PHF (ochrona procesu, wysoki przepływ). Wszystkie filtry kapsułkowe i kasetowe Millipore Express®zawierają membranę sterylizującą PES o wielkości 0,2 µm, która zapewnia wysoką przepuszczalność, łatwe zwilżanie i testowanie integralności oraz szeroką kompatybilność chemiczną.
W przypadku buforów bardziej podatnych na zatykanie lepszym rozwiązaniem są filtry Millipore Express® SHC (sterylne, o dużej wydajności). Filtry tezawierają zintegrowany filtr wstępny z membraną polieterosulfonową (PES) o wielkości 0,5 µm, który chroni membranę sterylizującą PES o wielkości 0,2 µm, maksymalizując wydajność filtra.
  • Filtry Millipore Express® SHF i Millipore Express® SHC powinny być stosowane w krytycznych etapach procesu buforowania, które wymagają zapewnienia sterylności.
  • Filtry Millipore Express® PHF są ekonomiczną, sterylną opcją filtracji buforów stosowanych w mniej krytycznych etapach, które mogą nie wymagać zapewnienia sterylności.
Filtry buforowe redukujące obciążenie biologiczne
FiltryMilligard® PES mogą być stosowane jako filtry buforowe redukujące obciążenie biologiczne. Filtry te zapewniają szybki przepływ, wysoką wydajność, łatwe zwilżanie i testowanie integralności oraz szeroką kompatybilność chemiczną i stanowią ekonomiczną opcję filtracji buforowej.
Dostępne są dwa rozmiary porów, każdy z innymi specyfikacjami redukcji obciążenia biologicznego:
  • Milligard® PES 1,2/0,2 µm nominalnie: zazwyczaj ≥ 6 log redukcja Brevundimonas diminuta w oparciu o metodologię ASTM F838
  • Milligard® PES 1,2/0,45 µm: zazwyczaj ≥ 6 log redukcja Serratia marcescens w oparciu o metodologię ASTM D3863 i F838
Formaty od skali laboratoryjnej do produkcyjnej
Wszystkie nasze filtry buforowe charakteryzują się:
  • formatyOpti Scale® do wydajnego przesiewania i skalowania oraz formaty kasetowe i kapsułkowe do przetwarzania większych objętości.
  • Formaty kompatybilne z promieniowaniem gamma, które można zintegrować z jednorazowymi zestawami Mobius®.
Przybliżone powierzchnie filtrujące filtrów kapsułowych i kasetowych. Pełne informacje można znaleźć w specyfikacjach produktów. Dodatkowe informacje na temat różnych formatów filtrów można znaleźć w naszym artykule technicznym.
FormatRozmiarPowierzchnia filtracji (m2)
KapsułkiOpti Scale®25 mm3,5cm2
47 mm17,7cm2
Kapsułki Opticap® Small Scale*XL 1500,014–0,025
XL/mała skala 300†0,028–0,048
XL 6000,059–0,101
Kapsułki Opticap®XL 3~0,13–0,16
XL 5~0,23–0,29
XL 10~0,49–60
XLT/T-line 10†~0,49–60
XLT/T-line 20†~0,98–1,21
XLT/linia T 30†~1,47–1,81
Na 10” wysoką kapsułęOpticap® XLT*~1,0
Na wkład5~0,23–0,29
10~0,46-0,48
Na 10” Wkład o dużej powierzchni~1,0
Kapsułki Opticap® można sterylizować w autoklawie, są one kompatybilne z promieniowaniem gamma lub sterylne, chyba że zaznaczono inaczej.
*Tylko filtry sterylne i kompatybilne z promieniowaniem gamma, z wyjątkiem kapsułek Milligard® PES Small Scale 300.
†Kapsułki Opticap® Small Scale 300 i T-line dostępne wyłącznie z membranąMilligard® PES.
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 559
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 559
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Normy jakości i dokumentacja
Wszystkie filtry Millipore Express® i Milligard® PES są projektowane, opracowywane i produkowane zgodnie z systemem zarządzania jakością zatwierdzonym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą zgodnie z normą ISO 9001 dotyczącą systemów jakości i posiadają certyfikat jakości.
Filtry MilliporeExpress® SHF, Millipore Express® SHC i Milligard® PES są objęte programemEmprove®, który zapewnia trzy rodzaje dokumentacji wspierającej różne etapy rozwoju i produkcji, takie jak kwalifikacja, ocena ryzyka i optymalizacja procesów. Dokumentacja zawiera kompleksowe dane dotyczące testów konkretnych produktów, oświadczenia dotyczące jakości oraz informacje regulacyjne w łatwo dostępnym formacie, dzięki czemu można działać z pełnym przekonaniem.
Powiązane zasoby
Strona 1 z 3