Merck
Blimp-1 Functions as a Molecular Switch to Prevent Inflammatory Activity in Foxp3+RORγt+ Regulatory T Cells.
Cell reports (2018-10-04)
Chihiro Ogawa, Rashmi Bankoti, Truc Nguyen, Nargess Hassanzadeh-Kiabi, Samantha Nadeau, Rebecca A Porritt, Michael Couse, Xuemo Fan, Deepti Dhall, Gerald Eberl, Caspar Ohnmacht, Gislâine A Martins
ABSTRAKT
Foxp3+ regulatory T cells (Treg) are essential modulators of immune responses, but the molecular mechanisms underlying their function are not fully understood. Here we show that the transcription factor Blimp-1 is a crucial regulator of the Foxp3+RORγt+ Treg subset. The intrinsic expression of Blimp-1 in these cells is required to prevent production of Th17-associated cytokines. Direct binding of Blimp-1 to the Il17 locus in Treg is associated with inhibitory histone modifications but unaltered binding of RORγt. In the absence of Blimp-1, the Il17 locus is activated, with increased occupancy of the co-activator p300 and abundant binding of the transcriptional regulator IRF4, which is required, along with RORγt, for IL-17 expression in the absence of Blimp-1. We also show that despite their sustained expression of Foxp3, Blimp-1-/- RORγt+IL-17-producing Treg lose suppressor function and can promote intestinal inflammation, indicating that repression of Th17-associated cytokines by Blimp-1 is a crucial requirement for RORγt+ Treg function.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Phorbol 12-myristate 13-acetate, ≥99% (TLC), film or powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Brefeldin A, ≥99% (HPLC and TLC), BioXtra, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Metronidazole, BioXtra
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ampicillin sodium salt, powder or crystals, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw trimetylo-histonowi H3 (Lys27), Upstate®, from rabbit
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.