Merck
Bioinformatic Analyses of miRNA-mRNA Signature during hiPSC Differentiation towards Insulin-Producing Cells upon HNF4α Mutation.
Biomedicines (2020-07-02)
Luiza Ghila, Yngvild Bjørlykke, Thomas Aga Legøy, Heidrun Vethe, Kenichiro Furuyama, Simona Chera, Helge Ræder
ABSTRAKT
Mutations in the hepatocyte nuclear factor 4α (HNF4α) gene affect prenatal and postnatal pancreas development, being characterized by insulin-producing β-cell dysfunction. Little is known about the cellular and molecular mechanisms leading to β-cell failure as result of HNF4α mutation. In this study, we compared the miRNA profile of differentiating human induced pluripotent stem cells (hiPSC) derived from HNF4α+/Δ mutation carriers and their family control along the differentiation timeline. Moreover, we associated this regulation with the corresponding transcriptome profile to isolate transcript-miRNA partners deregulated in the mutated cells. This study uncovered a steep difference in the miRNA regulation pattern occurring during the posterior foregut to pancreatic endoderm transition, defining early and late differentiation regulatory windows. The pathway analysis of the miRNAome-transcriptome interactions revealed a likely gradual involvement of HNF4α+/Δ mutation in p53-mediated cell cycle arrest, with consequences for the proliferation potential, survival and cell fate acquisition of the differentiating cells. The present study is based on bioinformatics approaches and we expect that, pending further experimental validation, certain miRNAs deregulated in the HNF4α+/Δ cells would prove useful for therapy.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa, Grade I-A, ≥180 USP units/mg, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-cysteine, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
γ-Secretase Inhibitor XX, This γ-secretase inhibitor, CAS 209984-56-5, is a cell-permeable dibenzazepine compound that lowers both brain and plasma Aβ40 levels by ~72% in Tg2576 mutant APP transgenic mouse model.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
SANT-1, ≥98% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Insulin antibody produced in mouse, clone K36AC10, ascites fluid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Glucagon antibody produced in mouse, clone K79bB10, ascites fluid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Retinoic acid, ≥98% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Y-27632 dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin, heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Zinc sulfate heptahydrate, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.