Merck
Burst mitofusin activation reverses neuromuscular dysfunction in murine CMT2A.
eLife (2020-10-20)
Antonietta Franco, Xiawei Dang, Emily K Walton, Joshua N Ho, Barbara Zablocka, Cindy Ly, Timothy M Miller, Robert H Baloh, Michael E Shy, Andrew S Yoo, Gerald W Dorn
ABSTRAKT
Charcot-Marie-Tooth disease type 2A (CMT2A) is an untreatable childhood peripheral neuropathy caused by mutations of the mitochondrial fusion protein, mitofusin (MFN) 2. Here, pharmacological activation of endogenous normal mitofusins overcame dominant inhibitory effects of CMT2A mutants in reprogrammed human patient motor neurons, reversing hallmark mitochondrial stasis and fragmentation independent of causal MFN2 mutation. In mice expressing human MFN2 T105M, intermittent mitofusin activation with a small molecule, MiM111, normalized CMT2A neuromuscular dysfunction, reversed pre-treatment axon and skeletal myocyte atrophy, and enhanced axon regrowth by increasing mitochondrial transport within peripheral axons and promoting in vivo mitochondrial localization to neuromuscular junctional synapses. MiM111-treated MFN2 T105M mouse neurons exhibited accelerated primary outgrowth and greater post-axotomy regrowth, linked to enhanced mitochondrial motility. MiM111 is the first pre-clinical candidate for CMT2A.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, average Mw ~1,460
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Tetramethylrhodamine ethyl ester perchlorate, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone, ≥97% (TLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly-D-lysine hydrobromide, average mol wt 30,000-70,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly-D-lysine hydrobromide, mol wt 30,000-70,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
N6,2′-O-Dibutyryladenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt, ≥96% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Fibronectin bovine plasma, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Laminin from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane, 1-2 mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Valproic Acid, Sodium Salt, A cell-permeable, short-chained fatty acid that inhibits histone deacetylase (IC50 = 400 µM for HDAC1).
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Insulin-transferrin-sodium selenite media supplement, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly-L-ornithine solution, mol wt 30,000-70,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin, heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Retinoic acid, ≥98% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Carbonyl cyanide 4-(trifluoromethoxy)phenylhydrazone, ≥98% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Papain from papaya latex, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Doxycycline hyclate
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hexadimethrine bromide, ≥94% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-FSP1/S100A4, from rabbit
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.