Merck
Band propagation, scaling laws and phase transition in a precipitate system. I: Experimental study.
The journal of physical chemistry. A (2012-04-12)
Mazen Al-Ghoul, Manal Ammar, Rabih O Al-Kaysi
ABSTRAKT
In the first part of this work, we present an experimental study of the precipitation/redissolution reaction-diffusion system of initially separated components in two distinct organic gels: agar and gelatin. The system is prepared by diffusing a concentrated ammonia solution into a gel matrix that contains nickel sulfate. In agar, the system exhibits a pulse propagation due to the concomitant precipitation reaction between Ni(II) and hydroxide ions and redissolution due to ammonia. At a later stage of propagation, a transition to Liesegang banding is shown to take place. The dynamics of the distance traveled by the precipitation pulse, its width, and mass are shown to exhibit power laws. Moreover, the mass of the bands is shown to oscillate in time, indicating the emergence of a complex mass enrichment mechanism of the formed Liesegang bands. At the microscopic level, we show evidence that the system undergoes a continuous polymorphic transition concomitant with a morphological change whereby the solid in the pulse, which consists of nanospheres of α-nickel hydroxide transforms to form the bands, which consists of larger platelets of β-nickel hydroxide. This clearly indicates the existence of a dynamic Ostwald ripening mechanism that underlies the dynamics on both scales. On the other hand, in gelatin, although we can still obtain similar power laws as in the case of agar, no transition to bands was observed. It is shown that in this case, the propagating pulse is made of nanoparticles of α-nickel hydroxide with an average diameter ~50 nm.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Nickel(II) hydroxide
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Nickel(II) sulfate heptahydrate, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Nickel(II) sulfate hexa-/ heptahydrate, DIN 50970 H, ≥20.6% Ni and Co basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Nickel(II) sulfate heptahydrate, purum p.a., crystallized, ≥99.0% (KT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Nickel(II) sulfate, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Nickel(II) sulfate hexahydrate, ≥99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Nickel(II) sulfate hexahydrate, ACS reagent, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Nickel(II) sulfate hexahydrate, ReagentPlus®, powder or crystals
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.