Merck
The measurement of the sink properties of triethanolamine (TEA) as a coating for collecting NO2 by using annular diffusion denuders.
Environmental technology (2012-06-23)
Francesca Vichi, Franco De Santis
ABSTRAKT
This study evaluates the use oftriethanolamine (TEA) as an alternative to routinely used active carbon employed as a coating for collecting NO2 on a diffusion denuder. The study is based on laboratory experiments made by using annular diffusion denuders coated with TEA. The pre-exponential and exponential factors for the first term of the Gormley-Kennedy equation applied to annular geometry were estimated and compared with the corresponding values for other coatings used in previous studies published in the literature. It was found that TEA does not behave as a perfect sink in comparison with other coatings such as treated active carbon and alkaline guaiacol.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Triethanolamine, BioUltra, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Triethanolamine hydrochloride, ≥99.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Triethanolamine hydrochloride, BioXtra, ≥99.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Triethanolamine, reagent grade, 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Triethanolamine, puriss., meets analytical specification of NF, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Triethanolamine, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Triethanolamine, puriss. p.a., ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Guaiacol, oxidation indicator
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Guaiacol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Guaiacol, natural, ≥99%, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.