Merck
Microencapsulation of pancreatic islets for use in a bioartificial pancreas.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.) (2013-03-16)
Emmanuel C Opara, John P McQuilling, Alan C Farney
ABSTRAKT
Islet transplantation is the most exciting treatment option for individuals afflicted with Type 1 diabetes. However, the severe shortage of human pancreas and the need to use risky immunosuppressive drugs to prevent transplant rejection remain two major obstacles for the routine use of islet transplantation in diabetic patients. Successful development of a bioartificial pancreas using the approach of microencapsulation with perm-selective coating of islets with biopolymers for graft immunoisolation holds tremendous promise for diabetic patients because it has great potential to overcome these two barriers. In this chapter, we provide a detailed description of the microencapsulation process.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Alginic acid calcium salt from brown algae
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Alginic acid sodium salt from brown algae, BioReagent, suitable for immobilization of micro-organisms
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Alginic acid sodium salt from brown algae, low viscosity
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Alginic acid sodium salt from brown algae, Medium viscosity
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Alginic acid sodium salt, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Alginic acid from brown algae, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium alginate
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.