Merck
  • Synergistic antitumor activity of vitamin D3 combined with metformin in human breast carcinoma MDA-MB-231 cells involves m-TOR related signaling pathways.
Synergistic antitumor activity of vitamin D3 combined with metformin in human breast carcinoma MDA-MB-231 cells involves m-TOR related signaling pathways.
Die Pharmazie (2015-05-23)
Li-Shu Guo, Hong-Xia Li, Chun-Yang Li, Sheng-Yan Zhang, Jia Chen, Qi-Long Wang, Jing-Miao Gao, Jia-Qi Liang, Ming-Tang Gao, Yong-Jie Wu
ABSTRAKT
Metformin is usually used for the treatment of type 2 diabetes. Recently, many studies suggest that metformin and vitamin D have broad-spectrum antitumor activities. Our aim in this research was to study the effects of vitamin D3 combined with metformin on the apoptosis induction and its mechanisms in the human breast cancer cell line MDA-MB-231. Cell proliferation was measured by methylthiazol tetrazolium (MTT) assay. The morphology of cell apoptosis was observed after Hoechst 33342 staining. Here we show that vitamin D3 280 μg/ml or vitamin D3 300 μg/ml or vitamin D3 320 μg/ml seperately combined with metformin 15000 μg/ml exhibited synergistic effects on cell proliferation and apoptosis. The underlying anti-tumor mechanisms may involve m-TOR related pathways, which are related to activating expression of cleaved caspase-3, Bax and p-AMPK, as well as inhibiting expressions of p-Bcl-2, c-Myc, p-IGF-IR, p-mTOR, p-P70S6K, p-S6.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
Metformin hydrochloride, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Metformin hydrochloride, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cholecalciferol, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Cholecalciferol (D3), analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cholecalciferol, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cholecalciferol, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Cholecalciferol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cholecalciferol, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Metformina, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, 97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Vitamin D3 solution, 100 μg/mL in ethanol, 97% (CP)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Cholecalciferol (Vitamin D3), Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Vitamin D3 solution, 1 mg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.