Merck
A long Stokes shift red fluorescent Ca2+ indicator protein for two-photon and ratiometric imaging.
Nature communications (2014-11-02)
Jiahui Wu, Ahmed S Abdelfattah, Loïs S Miraucourt, Elena Kutsarova, Araya Ruangkittisakul, Hang Zhou, Klaus Ballanyi, Geoffrey Wicks, Mikhail Drobizhev, Aleksander Rebane, Edward S Ruthazer, Robert E Campbell
ABSTRAKT
The introduction of calcium ion (Ca(2+)) indicators based on red fluorescent proteins (RFPs) has created new opportunities for multicolour visualization of intracellular Ca(2+) dynamics. However, one drawback of these indicators is that they have optimal two-photon excitation outside the near-infrared window (650-1,000 nm) where tissue is most transparent to light. To address this shortcoming, we developed a long Stokes shift RFP-based Ca(2+) indicator, REX-GECO1, with optimal two-photon excitation at <1,000 nm. REX-GECO1 fluoresces at 585 nm when excited at 480 nm or 910 nm by a one- or two-photon process, respectively. We demonstrate that REX-GECO1 can be used as either a ratiometric or intensiometric Ca(2+) indicator in organotypic hippocampal slice cultures (one- and two-photon) and the visual system of albino tadpoles (two-photon). Furthermore, we demonstrate single excitation wavelength two-colour Ca(2+) and glutamate imaging in organotypic cultures.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Ampicillin, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Theophylline, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
MOPS, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
MOPS, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
MOPS, BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
MOPS, BioXtra, ≥99.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
MOPS, ≥99.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-(+)-Arabinose, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-(+)-Arabinose, BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-(+)-Arabinose, 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-(+)-Arabinose, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Theophylline, anhydrous, ≥99%, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Theophylline, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Theophylline, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ampicillin, anhydrous, 96.0-102.0% (anhydrous basis)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Ampicillin, anhydrous, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Ampicillin
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Ampicillin, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.