Merck
Omega-3 free fatty acids inhibit tamoxifen-induced cell apoptosis.
Biochemical and biophysical research communications (2015-03-03)
Shufan Wu, Yang Guo, Yikuan Wu, Shenglong Zhu, Zhao He, Yong Q Chen
ABSTRAKT
Fish oil, which contains omega-3 fatty acids mainly in the form of triglycerides, has benefits for reducing breast cancer risk, similar to tamoxifen action. However, it remains to be elucidated whether the combination of omega-3 free fatty acid (ω-3FFA) with tamoxifen leads to improved treatment in breast cancer. In this study, we observed that ω-3FFA induces MCF-7 cell apoptosis to suppress cell growth. The treatment of breast cancer cells with ω-3FFA attenuated tamoxifen-induced cell apoptosis. ω-3FFA and tamoxifen significantly increased Erk1/2 and Akt phosphorylation levels in a dose and time dependent manner. Compared to ω-3FFA alone, the combination of tamoxifen with ω-3FFA significantly increased Erk1/2 and Akt phosphorylation levels. Because Erk1/2 and Akt activation has been linked to tamoxifen-related anti-estrogen resistance in breast cancer patients, these results indicate that ω-3FFA may interfere with the effects of tamoxifen in the prevention of breast cancer risk.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
(L)-Dehydroascorbic acid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Tamoxifen, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dehydro-L-(+)-ascorbic acid dimer, ≥80% (enzymatic)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Tamoxifen, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
5-Aminolevulinic acid hydrochloride, ≥97.0% (AT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
5-Aminolevulinic acid hydrochloride, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
5-Aminolevulinic acid hydrochloride, BioReagent, suitable for cell culture, powder, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.