Merck
Translation Elongation Factor Tuf of Acinetobacter baumannii Is a Plasminogen-Binding Protein.
PloS one (2015-08-01)
Arno Koenigs, Peter F Zipfel, Peter Kraiczy
ABSTRAKT
Acinetobacter baumannii is an important nosocomial pathogen, causing a variety of opportunistic infections of the skin, soft tissues and wounds, urinary tract infections, secondary meningitis, pneumonia and bacteremia. Over 63% of A. baumannii infections occurring in the United States are caused by multidrug resistant isolates, and pan-resistant isolates have begun to emerge that are resistant to all clinically relevant antibiotics. The complement system represents the first line of defense against invading pathogens. However, many A. baumannii isolates, especially those causing severe bacteremia are resistant to complement-mediated killing, though the underlying mechanisms remain poorly understood. Here we show for the first time that A. baumannii binds host-derived plasminogen and we identify the translation elongation factor Tuf as a moonlighting plasminogen-binding protein that is exposed on the outer surface of A. baumannii. Binding of plasminogen to Tuf is at least partly dependent on lysine residues and ionic interactions. Plasminogen, once bound to Tuf can be converted to active plasmin and proteolytically degrade fibrinogen as well as the key complement component C3b. Thus, Tuf acts as a multifunctional protein that may contribute to virulence of A. baumannii by aiding in dissemination and evasion of the complement system.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
o-Phenylenediamine, sublimed, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
o-Phenylenediamine, flaked, 99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
o-Phenylenediamine, Peroxidase substrate, ≥98.0%, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
o-Phenylenediamine, tablet, 20 mg substrate per tablet
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
IPTG, ≥99% (TLC), ≤0.1% Dioxane
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside, ≥99% (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Isopropyl β-D-thiogalactopyranoside solution, ReadyMade IPTG solution for Blue-white screening
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.