Merck
Lipophagy prevents activity-dependent neurodegeneration due to dihydroceramide accumulation
EMBO reports (2017-05-17)
Wei-Hung Jung, Chung-Chih Liu, Yu-Lian Yu, Yu-Chin Chang, Wen-Yu Lien, Hsi-Chun Chao, Shu-Yi Huang, Ching-Hua Kuo, Han-Chen Ho, Chih-Chiang Chan
ABSTRAKT
Dihydroceramide desaturases are evolutionarily conserved enzymes that convert dihydroceramide (dhCer) to ceramide (Cer). While elevated Cer levels cause neurodegenerative diseases, the neuronal activity of its direct precursor, dhCer, remains unclear. We show that knockout of the fly dhCer desaturase gene,
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
D-Sphingosine, synthetic
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Retinoic acid p-hydroxyanilide, ≥95%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Ceramide antibody produced in mouse, clone MID 15B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
3-Methyladenine, autophagy inhibitor
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.