Merck
Exploring Metabolic Configurations of Single Cells within Complex Tissue Microenvironments.
Cell metabolism (2017-09-12)
Anne Miller, Csörsz Nagy, Bernhard Knapp, Johannes Laengle, Elisabeth Ponweiser, Marion Groeger, Philipp Starkl, Michael Bergmann, Oswald Wagner, Arvand Haschemi
ABSTRAKT
Over the past years, plenty of evidence has emerged illustrating how metabolism supports many aspects of cellular function and how metabolic reprogramming can drive cell differentiation and fate. Here, we present a method to assess the metabolic configuration of single cells within their native tissue microenvironment via the visualization and quantification of multiple enzymatic activities measured at saturating substrate conditions combined with subsequent cell type identification. After careful validation of the approach and to demonstrate its potential, we assessed the intracellular metabolic configuration of different human immune cell populations in healthy and tumor colon tissue. Additionally, we analyzed the intercellular metabolic relationship between cancer cells and cancer-associated fibroblasts in a breast cancer tissue array. This study demonstrates that the determination of metabolic configurations in single cells could be a powerful complementary tool for every researcher interested to study metabolic networks in situ.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Phenazine methosulfate
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium oxamate, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-5-methylphenazinium methyl sulfate, ≥95%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
trans-Dehydroandrosterone, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DL-Glyceraldehyde, ≥90% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl alcohol), Mw 89,000-98,000, 99+% hydrolyzed
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Mowiol® 4-88, Mw ~31,000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-Glucose 6-phosphate solution, ~1 M in H2O (approx. 260 mg per ml)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.