Analiza GC estrów ftalanowych w perfumach na SLB®-5ms(20 m x 0,18 mm I.D., 0,18 μm), szybka analiza GC
Materiały
produkt powiązany
CONDITIONS
column
SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven
60 °C (1 min), 10 °C/min to 330 °C (10 min)
inj. temp.
250 °C
carrier gas
helium, 0.6 mL/min, constant
liner
4 mm ID focus liner with taper
sample
cologne sample spiked at 100 μg/mL with various phthalate esters
Opis
Opis ogólny
Ftalan dietylu został wykryty w próbce bez domieszki.
Komentarz do analizy
Estry ftalanów są powszechnie stosowane jako plastyfikatory i dodatki do różnych materiałów. W przypadku niektórych substancji zapachowych, ftalan dietylu jest stosowany jako rozpuszczalnik i deluent. Rosnące obawy dotyczące potencjalnych skutków zdrowotnych narażenia na estry ftalanowe doprowadziły do pewnych kontrowersji dotyczących ich stosowania w zapachach i innych produktach higieny osobistej. Ta aplikacja ilustruje wykorzystanie GC-MS do analizy próbki wody kolońskiej, która została wzbogacona o 100 ug/ml listą estrów ftalanowych. Stwierdzono, że próbka bez domieszki zawiera ftalan dietylu.
Kolumna SLB-5ms została wybrana do analizy ze względu na jej niską kompatybilność bleed/MS. Niepolarny charakter fazy spowodował elucję niżej wrzących składników w próbce wody kolońskiej przed większością estrów ftalanowych. Kolumna o wymiarach 20 m x 0,18 mm ID x 0,18 μm została użyta w celu skrócenia całkowitego czasu analizy.