Merck
Analiza HPLC leku peptydowego na Antibodix® WCX-NP10, optymalizacja gradientu w celu oddzielenia zanieczyszczeń
Analiza HPLC leku peptydowego na Antibodix® WCX-NP10, optymalizacja gradientu w celu oddzielenia zanieczyszczeń application for HPLC
Materiały
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Antibodix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Column
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
Antibodix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Column
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, PEEK
CONDITIONS
column
Antibodix WCX-NP10, 25 cm x 4.6 mm I.D., 10 μm particles (Z777272)
mobile phase
[A] 3 mM potassium phosphate, pH 5.0; [B] 20 mM potassium phosphate, pH 7.5
gradient
(A) 0% - 50% B (20 min); (B) 0% - 20% B (20 min), 20% B after 20 min
flow rate
1 mL/min
column temp.
ambient
detector
injection
5 μL
sample
2 mg/mL, proprietary peptide drug, pI 7-8
Opis
Informacje prawne
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies