Analiza HPLC dekstranu znakowanego prokainamidem na glikanie BIOshell™ przy użyciu HILIC-FLR
Materiały
produkt powiązany
CONDITIONS
column
HPLC BIOshell Glycan Column, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (50994-U)
mobile phase
A: 50 mM ammonium formate (CAt. No. 17843) pH 4.4, [ammonium] = 50 mM, pH adjust with formic acid (Fluka 94318) B: Acetonitrile (Sigma-Aldrich 34851)
gradient
75% to 59% B in 75 min
flow rate
0.3 mL/min
detector
FLR (308 nm excitation, 359 emission)
injection
10 μL
sample
Dextran Ladder (31417) after Procainamide Labeling Protocol
Opis
Komentarz do analizy
Drabinka dekstranowa jest stosowana jako zewnętrzny wzorzec do analizy glikanów metodą HPLC w fazie normalnej po znakowaniu fluorescencyjnym. Podczas analizy na kolumnie BIOshell Glycan HPLC, wzorzec ten daje charakterystyczny profil drabinkowy od monomerycznej glukozy do około 20 merów oligosacharydu glukozy. Ta drabina zapewnia kalibracyjne punkty odniesienia, które mogą pomóc w identyfikacji bardziej złożonych glikanów w oparciu o charakterystykę retencji.
Informacje prawne
BIOshell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC