Merck
Analiza HPLC glikanu i izomerów na Proteomix® SAX-NP5, separacja w wysokiej rozdzielczości
Analiza HPLC glikanu i izomerów na Proteomix® SAX-NP5, separacja w wysokiej rozdzielczości application for HPLC
Materiały
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Proteomix® SAX-NP5 Strong Anion Exchange Column
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
CONDITIONS
column
Proteomix SAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777228)
mobile phase
(A) 2.5% (v/v) acetic acid, 0.5% TEA in water; 0.5% acetic acid in acetonitrile
gradient
0-100% B in 60 min
flow rate
0.3 mL/min
detector
Fluorescence, Ex/Em=360/425 nm
sample
2-AA (anthranilic acid) labeled N-linked oligosaccharide profiling of an IgG1 sample
Opis
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies