Merck
Analiza HPLC białek na Antibodix® WCX-NP10, porównanie kolumn WCX
Analiza HPLC białek na Antibodix® WCX-NP10, porównanie kolumn WCX application for HPLC
Materiały
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Antibodix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Column
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
CONDITIONS
column
Antibodix WCX-NP10, 25 cm x 4.6 mm I.D., 10 μm particles (Z777272)
mobile phase
(A) 10 mM sodium phosphate buffer, pH 6.0; (B) A + 1.0 M NaCl
gradient
0 to 100% B in 42 min
flow rate
1.0 mL/min
column temp.
ambient
detector
UV, 214 nm
injection
5 μL
sample
1 mg/mL each
Opis
Informacje prawne
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies