Merck
Analiza LC/MS D-mannozy na SeQuant® ZIC-HILIC
Analiza LC/MS D-mannozy na SeQuant® ZIC-HILIC application for HPLC
CONDITIONS
column
SeQuant ZIC-cHILIC, PEEK, 150 x 4.6 mm, 5 μm, 100 Å (1.50661.0001)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] 3.54 g of ammonium acetate in 500 ml milliQ water; (80:20, A:B)
flow rate
0.5 mL/min
pressure
421 psi (29 bar)
column temp.
40 °C (oven), 40 °C (detector cell)
detector
Shimadzu Prominence, R.I.
injection
10 μL
sample
see Description text
Opis
Komentarz do analizy
Odmierzyć pipetą 2,5 ml zawiesiny do kolby pomiarowej o pojemności 50 ml. Dodać 30 ml rozcieńczalnika. Sonifikować przez 10 minut. Wirować roztwór z prędkością 10000 rpm przez 10 minut. Przefiltrować przez bibułę filtracyjną 0,2 um.
Informacje prawne
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany