Merck
Analiza LC/MS/MS aflatoksyn w chmielu na Ascentis® Express 2,7 μm Phenyl-Hexyl po oczyszczeniu przy użyciu Supel Tox AflaZea SPE
Analiza LC/MS/MS aflatoksyn w chmielu na Ascentis® Express 2,7 μm Phenyl-Hexyl po oczyszczeniu przy użyciu Supel™ Tox AflaZea SPE application for LC-MS, application for SPE
Materiały
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Aflatoxin Mix 4 solution
analytical standard
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Column
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, pk of 1 ea
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Black plastic caps
Solid top, white rubber liner, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
Visiprep SPE Vacuum Manifold
DL (Disposable Liner), 12-port model
Visiprep SPE Vacuum Manifold
DL (Disposable Liner), 24-port model
Vials, screw top, silane-treated
volume 2 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm
QuEChERS Shaker and Rack Starter Kit
AC/DC input 115 V AC (USA Compatible Plug)
CONDITIONS
sample/matrix
hops extract was spiked with aflatoxins at corresponding concentrations of 6 ppb each (for Aflatoxin B2 and G2) and 24 ppb each (for Afltoxin B1 and G1) in hops
SPE tube/cartridge
Supel Tox AflaZea SPE, 6 mL (55314-U)
extraction process
0.5 g of finely ground hops is mixed with 10 mL of 84:16 acetonitrile:water for 30 minutes, centrifuged
sample addition
2 mL of hops sample extract
elution
apply strong vacuum and collect the sample into plastic tube
sample preparation
dilute 0.2 mL of the extract with 0.8 mL distilled water and mix well
column
Ascentis Express Phenyl-Hexyl, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53334-U)
mobile phase
[A] 5 mM ammonium formate with 1% formic acid in water; [B] 5 mM ammonium formate with 1% formic acid in methanol
gradient
30% B to 60% B in 3 min; to 100% B in 2 in; held at 100% B for 2 min; to 30% B in 0.1 min; held at 30% B for 1.4 min
flow rate
0.4 mL/min
pressure
5511 psi (380 bar)
column temp.
40 °C
detector
MS, ESI(+), MRM 331.3/189.0, 329.1/243.0, 315.9/259.0, 313.1/241.0
injection
10 μL
Opis
Komentarz do analizy
Złożony skład chmielu utrudnia zastosowanie metod oczyszczania próbek powszechnie stosowanych w przypadku innych towarów. W tym zastosowaniu, usuwanie interferencji na Supel Tox AflaZea SPE zostało wykorzystane do oczyszczenia próbki, zapewniając szybkie i skuteczne przygotowanie próbki przed separacją na kolumnie Ascentis Express Phenyl-Hexyl i detekcją spektrometryczną. Do tej analizy zaleca się stosowanie fiolek ze szkła silanizowanego.
Inne uwagi
Do analizy należy używać silanizowanych fiolek.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC