Merck
Analiza LC/MS/MS izocyjanianów polimerowych jako ich pochodnych HDI-DBA i IPDI-DBA na Ascentis® Express C18
Analiza LC/MS/MS izocyjanianów polimerowych jako ich pochodnych HDI-DBA i IPDI-DBA na Ascentis® Express C18 application for LC-MS
Materiały
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
HDI-DBA Oligomers Standard
certified reference material, in methanol (varied conc.), ampule of 1 × 1 mL
Ascentis® Express C18, 2 μm UHPLC Column
2 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
used together
Numer produktu
Opis
Cennik
ASSET® EZ4 Dry Samplers
pkg of 50 ea
CONDITIONS
sample preparation
SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix
air
adsorbent tube
ASSET EZ4-NCO Dry Sampler (5028-U)
extraction
Contact Sigma-Aldrich Technical Services for extraction and full analytical protocol
column
Ascentis Express C18, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2 μm particles (50811-U)
mobile phase
[A] 95:5 (0.05% formic acid in water):(0.05% formic acid in acetonitrile); [B] 95:5 (0.05% formic acid in acetonitrile):(0.05% formic acid in water
gradient
60 to 80% B in 2 min, hold for 3 min, to 100% B in 0.1 min, hold for 9.9 min, to 60% B in 0.1 min, hold for 3.9 mi
flow rate
0.4 mL/min
pressure
3626 psi (250 bar)
column temp.
35 °C
detector
MS/MS, ESI(+), MRM
injection
2.0 μL
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje jednoczesną analizę pochodnych dibutyloaminy izocyjanianowych monomerów i oligomerów HDI i IPDI na kolumnach Ascentis Express.
Inne uwagi
wstępna obróbka próbek: Próbki zostały pobrane podczas malowania natryskowego