Merck
Metoda AOAC 2011.11: Analiza UHPLC/MS/MS witaminy D2 i witaminy D3 na Titan C18
Metoda AOAC 2011.11: Analiza UHPLC/MS/MS witaminy D2 i witaminy D3 na Titan C18 application for UHPLC-MS
Materiały
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
25-Hydroxyvitamin D2
≥95.0% (HPLC)
25-Hydroxyvitamin D3 monohydrate
≥99.0% (HPLC)
Vitamin D3(6,19,19-d3) solution
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 97% (CP)
Vitamin D2 (6,19,19-d3) solution
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
CONDITIONS
column
Titan C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 1.9 μm particles (577124-U)
mobile phase
[A] 0.1% formic in methanol:water (20:80); [B] 0.1% formic acid in methanol
gradient
60 to 90% B in 0.4 min; to 100% B in 0.3 min; held at 100% B for 7.8 min; to 60% B in 0.1 min; held at 60% B for 1.5 min
flow rate
0.25 mL/min for 5.55 min; to 0.50 mL/min in 0.1 min; held at 0.5 mL/min for 3.84 min; to 0.25 mL/min in 0.1 min; held at 0.25 mL/min for 0.7 min
pressure
5859 psi (404 bar)
column temp.
25 °C
detector
MS, APCI(+), MRM 397/125 (ergocalciferol, D2), MRM 385/259 (cholecalciferol, D3)
injection
5 μL
sample
1 IU/mL in methanol
Opis
Komentarz do analizy
Metoda AOAC 2011.11 opisuje procedurę analizy witaminy D w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do żywienia dorosłych/dzieci przy użyciu UHPLC/MS/MS. Rozpoznawane są dwie formy witaminy D: witamina D2 lub ergokalcyferol oraz witamina D3 lub cholekalcyferol. Rozdzielenie witaminy D2 i D3 zgodnie z metodą AOAC pokazano tutaj przy użyciu kolumny UHPLC Titan C18.