Merck
Strona głównaTechnologia zliczania pojedynczych cząsteczek (SMC®)Jak prawidłowo pipetować: Techniki pipetowania krok po kroku
Jak prawidłowo pipetować: Techniki pipetowania krok po kroku
Podobnie jak w przypadku wszystkich wysoce czułych platform testów immunologicznych, prawidłowe techniki pipetowania są ważne dla generowania wysokiej jakości danych. Dowiedz się, jak prawidłowo pipetować z uwzględnieniem ogólnych kwestii związanych z mikropipetowaniem podczas wykonywania testów zliczania pojedynczych cząsteczek (SMC®), w tym technik pipetowania krok po kroku dla pipetowania do przodu i pipetowania wstecznego.
Ogólne wskazówki dotyczące pipetowania
  • Podczas pipetowania ważne jest, aby używać odpowiednich pipet i końcówek w zależności od przenoszonej objętości.
  • Aspiracja powinna być wykonywana pipetą w pozycji pionowej, zapewniając równomierne rozprowadzenie cieczy w kanałach, podczas gdy dozowanie jest najdokładniejsze pod kątem 45 stopni i poprzez dotknięcie końcówką do ściany naczynia.
  • W przypadku pipetowania małych objętości ważne jest wstępne zwilżenie, aby zminimalizować skutki parowania próbki.
Pipetowanie do przodu
Pipetowanie do przodu jest odpowiednie do przenoszenia roztworów wodnych. Może być używane do wykonywania seryjnych rozcieńczeń, odtwarzania materiału standardowego i dodawania próbek do płytek filtracyjnych podczas przepływu pracy testu immunologicznego SMC®.
Technika pipetowania do przodu krok po kroku
  • Zacznij od obrócenia pokrętła objętości pipety do właściwego ustawienia i załadowania końcówki pipety.
  • Przytrzymaj tłok na pierwszym ograniczniku i pionowo opuść końcówkę na odpowiednią głębokość poniżej powierzchni cieczy.
  • Następnie wstępnie zwilż końcówkę 3 razy i powoli zwolnij tłok, aby zassać próbkę i przenieść pipetę, aby przenieść ciecz do naczynia odbiorczego.
  • Aby dozować zawartość, ustaw końcówkę pipety pod kątem 45 stopni i dozuj próbkę, naciskając tłok do pierwszego zatrzymania, jednocześnie dotykając naczynia. Pomoże to uniknąć generowania pęcherzyków powietrza.
  • Nie przedmuchuj pipety podczas dozowania, ponieważ spowoduje to również powstanie pęcherzyków powietrza. Takie postępowanie maksymalizuje precyzję między replikowanymi studzienkami.
Pipetowanie odwrotne
.Pipetowanie odwrotne lub pipetowanie powtarzalne jest przydatne do szybkiego i precyzyjnego dozowania małych i równych objętości cieczy z tego samego źródła do wielu studzienek przy użyciu tego samego zestawu końcówek. Metoda ta może być stosowana podczas rozprowadzania powlekanych mikrocząstek i dozowania roztworu przeciwciał wykrywających.
Technika pipetowania wstecznego krok po kroku
  • Zacznij od wciśnięcia tłoka do oporu i zassania cieczy.
  • Aby dozować ciecz, dotknij końcówką do ścianki naczynia i wciśnij tłok tylko do pierwszego ogranicznika, aby dozować zamierzoną objętość.
  • Nie przekraczaj pierwszego ogranicznika, ponieważ pozostałość cieczy w końcówce jest różnicą między pierwotnie pobraną objętością a pożądaną objętością wymaganą w studzience.
  • Od tego momentu ta sama sekwencja może być użyta do zasysania i dostarczania płynu do dodatkowych studzienek przy użyciu tej samej końcówki.
Dowiedz się więcej porad i wskazówek dotyczących obsługi płytek odczytowych Aurora w naszym artykuł o najlepszych praktykach dla SMCxPRO®.
Tylko do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.