Merck
Ekstrakcja do fazy stałej (SPE)
Visiprep™ SPE Vacuum Manifold posiada system zaworów do precyzyjnej kontroli natężenia przepływu i bardziej powtarzalnych ekstrakcji.
Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) jest techniką przeznaczoną do szybkiego, selektywnego przygotowania próbki i oczyszczania przed analizą chromatograficzną (np. HPLC, GC, TLC). W SPE, jeden lub więcej analitów z ciekłej próbki jest izolowanych poprzez ekstrakcję, podział i/lub adsorpcję na stałej fazie stacjonarnej.
Nagrodzone kategorie
Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) i QuEChERS
Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) i QuEChERS
Odkryj różnorodne materiały do ekstrakcji do fazy stałej (SPE) i przygotowania próbek QuEChERS. Dostępne są wkłady, probówki, płytki i wiele innych.
Produkty w sklepie
Różne produkty HPLC i UHPLC
Kolumny HPLC
Osiągaj precyzyjne separacje dzięki naszej bogatej kolekcji kolumn HPLC. Zwiększ retencję, rozdzielczość i selektywność. Zamów już dziś.
Produkty w sklepie
Kolumny GC, akcesoria i adsorbenty
Kolumny GC, akcesoria i adsorbenty
Osiągnij doskonałą wydajność GC dzięki naszym kolumnom, materiałom eksploatacyjnym i akcesoriom. Poznaj ofertę Supelco®.
Produkty w sklepie
Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) jest techniką przeznaczoną do szybkiego, selektywnego przygotowania próbki i oczyszczania przed analizą chromatograficzną (np. HPLC, GC, TLC). W SPE, jeden lub więcej analitów z ciekłej próbki jest izolowanych poprzez ekstrakcję, podział i/lub adsorpcję na stałej fazie stacjonarnej.  
Przygotowanie próbki za pomocą SPE zmienia oryginalną matrycę próbki w prostsze środowisko matrycy. Sprawia to, że próbka jest bardziej odpowiednia do późniejszej chromatografii analitycznej, często upraszczając i poprawiając końcową analizę jakościową i ilościową. Prostsza matryca próbki zmniejsza również wymagania stawiane systemowi analitycznemu, potencjalnie wydłużając jego żywotność.
Optymalna procedura SPE może pozwolić na:
  • Zmianę matryc próbek, aby były bardziej kompatybilne z docelową metodą chromatograficzną.
  • Stężenie analitów (wzbogacenie śladowe) w celu zwiększenia czułości.
  • Usuwanie zakłóceń, które powodują wysokie tło, mylące piki i/lub niską czułość podczas analizy chromatograficznej.
  • Ochrona kolumny analitycznej przed zanieczyszczeniami.
  • Automatyzacja procesu ekstrakcji.
Jak działa SPE?
W SPE faza stacjonarna (sorbent lub żywica) wiąże analit lub zanieczyszczenie poprzez silne, ale odwracalne interakcje, aby niezawodnie i szybko wyekstrahować interesujący analit ze złożonej próbki.
SPE jest selektywna i wszechstronna, ponieważ dostępnych jest wiele różnych sorbentów i warunków elucji dla różnych analitów i matryc. Typowe sorbenty SPE obejmują:
  • Na bazie krzemionki
    • Faza odwrócona (C18, C8, cyjan, fenyl)
    • Faza normalna (krzemionka, diol, NH2)
    • Wymiana jonowa (SAX, WCX, SCX)
  • Na bazie węgla
  • Na bazie polimerów (różne kompozycje, różne funkcjonalności)
  • Inne, na przykład Florisil® (krzemian magnezu) lub tlenek glinu
  • Złoża mieszane: Kombinacje prawie wszystkich powyższych w kolejnych warstwach
Strategie SPE
W "Bind-Elute SPE" interesujący analit jest wychwytywany przez sorbent, a zakłócenia matrycy przechodzą przez wkład. W "SPE z usuwaniem zakłóceń" zakłócenia matrycy są wychwytywane na sorbencie, a interesujące anality przechodzą przez niego. Zarówno HybridSPE, jak i QuEChERS metody SPE działają poprzez usuwanie zakłóceń.
Optymalna metoda SPE zależy od struktury analitu, rozpuszczalności, polarności i właściwości lipofilowych (współczynników dystrybucji). Dostępne są przewodniki wyboru, które pomagają wybrać najkorzystniejszą fazę stacjonarną i rozpuszczalnik dla danego zastosowania.
Wspólne zastosowania SPE
SPE jest często stosowane w przemyśle farmaceutycznym, klinicznym i wysokoprzepustowych testach diagnostycznych, kryminalistycznych, środowiskowych i spożywczych/agrochemicznych do analiz związanych z:
  • Związki farmaceutyczne i metabolity w płynach biologicznych
  • Narkotyki w płynach biologicznych
  • Zanieczyszczenia środowiskowe w wodzie pitnej i ściekach
  • Pestycydy, antybiotyki lub mikotoksyny w matrycach żywnościowych/rolniczych
  • Desalting białek i peptydów
  • Frakcjonowanie lipidów
  • Witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach