Merck
Strona głównaChromatografia cienkowarstwowaOznaczanie kofeiny w kawie przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej
Oznaczanie kofeiny w kawie przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej
Wprowadzenie
Wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa (HPTLC) jest bardzo przydatną techniką analityczną i wymaga niewielkiego przygotowania próbki, co zostało zilustrowane na przykładzie analizy kofeiny w kawie. W przypadku próbek gotowanej kawy przed analizą konieczna jest jedynie ekstrakcja i filtracja przez filtr strzykawkowy PTFE 0,45 μm. Płytka HPTLC została wstępnie kondycjonowana fazą ruchomą, a skaner TLC został użyty do oznaczenia ilościowego po zakończeniu rozdziału chromatograficznego.
Wyniki i dyskusja
Kofeina została wykryta w świetle UV przy 254 nm, hRf = 56, (Rysunek 1). Skonstruowano czteropoziomową krzywą kalibracyjną i wykorzystano ją do celów ilościowych (rysunek 2). Każda próbka była analizowana w trzech powtórzeniach wykonywane równolegle, co jest zaletą chromatografii planarnej w porównaniu zarówno z GC, jak i HPLC.
.
ŚcieżkaSkładnikhRf[Kofeina]
(mg/ml)
Objętość aplikacji 
(µL)
[Kofeina]
(mg/g)
1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20Standard kofeiny561.00.1, 0.5, 1.0, 2.0-
5, 13, 21Filter Coffee 156 127.5
6, 14, 22Filter Coffee 256 115.2
7, 15, 23Pad Coffee56 115.5
8, 16, 24Chai Latte56 14.9
Tabela 1Dane chromatograficzne
Opracowana płytka do wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC) w świetle ultrafioletowym o długości fali 254 nm. Płytka wyświetla serię ponumerowanych pasm od 1 do 24, wskazując różne miejsca próbki. Przerywany prostokąt podkreśla obszar z tekstem "hRf = 56" pod nim, sugerując pomiar współczynnika retencji konkretnej plamki.
Rysunek 1.Rozwinięta płytka HPTLC przy 254 nm, dane chromatograficzne pokazane w tabeli powyżej.
Wykres przedstawiający serię punktów danych z dopasowaną do nich wielomianową linią regresji, wskazującą na silną korelację z wartością r równą 0,9970. Punkty danych są rozproszone wzdłuż linii, co sugeruje wysoki stopień dokładności procesu kalibracji.
Rysunek 2.Wykres kalibracji w trybie regresji wielomianowej (r = 0,9970).
Wnioski
Kofeina może być łatwo oznaczana ilościowo w różnych rodzajach kawy przy minimalnym przygotowaniu próbki przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej.
Chromatografia
PłytkaHPTLC Silica gel 60 F254, 20x10cm
Przygotowanie próbkiWzorzec kofeiny rozcieńczony w metanolu; Kawa gotowana z wodą i przefiltrowana przez filtr 0.45 μm.
Aplikacja próbkiATS4 (Camag)
Objętość aplikacji0.1 do 2.0 μL
Faza kondycjonowania wstępnego i faza ruchomaAcetonitryl / Metanol / n-Heptan 6/4/1
Dystans kondycjonowania wstępnego
odległość migracji
7 cm
5 cm
Czas migracji9 min
Tabela 2Dane aplikacji (chromatografia)
Wykrywanie
Długość faliŚwiatło UV o długości fali 254 nm i 366 nm
StainingBrak
sprzętu do MSekspresji CMS (Advion)
Detekcja MSTryb ESI (+) (m/z 150 - 400)
Tabela 3Dane aplikacji (wykrywanie)