Merck
Strona głównaChromatografia cienkowarstwowaIdentyfikacja olejów stałych metodą chromatografii cienkowarstwowej
Identyfikacja olejów utrwalonych metodą chromatografii cienkowarstwowej (Metoda II, Monografia USP)
Sanjay Poman, R&D Scientist
Wprowadzenie
Oleje i tłuszcze roślinne są integralnymi składnikami naszej diety. Są one wykorzystywane na różne sposoby, takie jak oleje do gotowania lub smażenia, sosy sałatkowe i jako składniki w formułach produktów spożywczych. Są one ważne zarówno z żywieniowego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Jednak zapewnienie ich autentyczności było kwestią krytyczną od dawnych czasów. Przemysł spożywczy ma ważną potrzebę uwierzytelniania tych olejów i tłuszczów oraz zapewnienia ich jakości.
Zastosowano kilka metod sprawdzania czystości olejów i tłuszczów jadalnych. Ponieważ każdy olej i tłuszcz może zawierać specjalne składniki na znanych poziomach, ich obecność i stężenia mogą być wykorzystywane jako narzędzie wykrywania.
Wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa (HPTLC) to szybka i skuteczna metoda odcisków palców do identyfikacji stałych olejów za pomocą chromatografii cienkowarstwowej, zgodnie z metodą monografii USP 43 NF 38 zawierającą rozdział ogólny USP <202>.1 Test identyfikacyjny USP dla olejów stałych wykorzystuje odpowiedni żel oktadecylosililowy jako fazę do wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC).
Niniejsza nota aplikacyjna ilustruje zastosowanie rozdziału ogólnego USP <202> do identyfikacji olejów stałych za pomocą chromatografii cienkowarstwowej, która obejmuje metodę HPTLC do identyfikacji różnych olejów tłuszczowych.
WARUNKI EKSPERYMENTALNE
Płytka:
Płytka HPTLC Silica Gel 60 RP18 F254s 20 x 10 cm (1.16225)
Objętość aplikacji:
2 µL pasma 8 mm<
Odczynnik do immersji:
25 mg/ml kwasu fosfomolibdenowego w 96% alkoholu<
Komora:
Upewnij płytkę do wilgotności względnej 33%
Faza mobilna:
Chlorek metylenu:lodowaty kwas octowy:aceton (20:40:50) (v/v/v)
Rozwinięcie płytki:
Płucz płytkę w chlorku metylenu i pozwól jej wyschnąć w temperaturze 120˚C przez 10 minut. Próbka i roztwory wzorcowe są nanoszone jako pasma o szerokości 8 mm, przy użyciu odległości migracji 7 cm, ścieżki zostały naniesione na płytki HPTLC od lewej do prawej.
Odległość migracji:
7 cm
Suszenie:
Po opracowaniu chromatogramu pozwól płytce wyschnąć na powietrzu, potraktuj ją odczynnikiem immersyjnym i podgrzej płytkę w temperaturze 120˚C przez 3 minuty, ostudź i zbadaj płytkę w białym świetle.
Rozcieńczalnik do próbek:
Chlorek metylenu
Roztwór standardowy:
Rozpuścić 25 µL odpowiedniego wzorca referencyjnego USP w 3 mL chlorku metylenu
width="347" valign="top">
Roztwór wzorcowy.
Roztwór próbki:
Rozpuścić 25 µL utrwalonych próbek oleju w 3 mL chlorku metylenu<
Roztwór SST 1:
Rozpuścić 25 µL oleju kukurydzianego USP RS w 3 mL chlorku metylenu<
Roztwór SST 2:
Rozpuścić 25 µL oliwy z oliwek USP RS w 3 mL chlorku metylenu
Rzeczywiście opracowana płytka HPTLC Silica Gel 60 RP18 F254 pokazująca niebieskie ślady oznaczone jako 1, 2, 3, 4, 5 i 6 od lewej do prawej dla różnych utrwalonych próbek oleju
Rysunek 1.Opracowana płytka do analizy HPTLC utrwalonych próbek oleju. Ścieżki: 1. Oliwa z oliwek USP RS, 2. Olej kukurydziany USP RS, 3. Olej migdałowy, 4. Olej z orzeszków ziemnych, 5. Olej słonecznikowy, 6. Olej kokosowy
Dane chromatograficzne - Rozwiązania testowe przydatności systemu (SST)
Dwie płytki Silica Gel 60 RP18 F254 umieszczone obok siebie, pokazujące niebieskie pasma o różnej intensywności, uzyskane dla oliwy z oliwek i oleju kukurydzianego w stałych próbkach oleju, ze skalą pomiarową umieszczoną po lewej stronie.
Rysunek 2.Pasma HPTLC oliwy z oliwek (po lewej) i oleju kukurydzianego (po prawej) w utrwalonych próbkach oleju.
Track No
Numer punktu intensywnego
Standard oleju
Rf
1
1
Oliwa z oliwek USP RS
0.28
2
Oliwa z oliwek USP RS
0.32
2
1
Olej kukurydziany USP RS
0.28
2
Olej kukurydziany USP RS
0.32
3
Olej kukurydziany USP RS
0.38
4
Olej kukurydziany USP RS
0.42
Kryteria przydatności systemu
Cztery główne plamy z kukurydzy i dwa główne pasma z oliwy z oliwek są wyraźnie zidentyfikowane i oddzielone.
Kryteria akceptacji
Wartości Rf głównych pasm w roztworach próbek odpowiadają wartościom roztworu standardowego.
Pasma HPTLC koloru niebieskiego o różnej intensywności uzyskane dla 15 różnych olejów na płytkach Silica Gel 60 RP18 F254 trzymanych obok siebie, oznaczonych od 1 do 15 od lewej do prawej.
Rysunek 3.Pasma HPTLC różnych olejów.
Ścieżka
Próbka
1
Oliwa z oliwek standard
2
Olej kukurydziany standard
3
Olejek migdałowy
4
Olej rzepakowy
5
Olej z nasion bawełny
6
Wieczorny olej do podkładów
7
Olej lniany
8
Olej palmowy
9
Olej z orzeszków ziemnych
10
Olej sezamowy
11
olej sojowy
12
Olej słonecznikowy
13
Olej chia
14
Olej z krokosza barwierskiego
15
Olej z ogórecznika
Wniosek
Używając płytek HPTLC i postępując zgodnie z metodą zalecaną w monografii USP 43 NF38 przy użyciu ogólnego rozdziału USP <202> wytyczne, kryteria akceptacji dla ustalonego oleju w teście identyfikacyjnym zostały spełnione dla próbek rynkowych. Przetestowano 13 różnych próbek rynkowych olejów zgodnie z procedurą i stwierdzono, że oleje zawierają dobrze oddzielone pasma o podobnych wartościach Rf do standardowych pasm w standardowym oleju. Oddzielne badanie olejów migdałowego, arachidowego, słonecznikowego i kokosowego wykazało dobrze oddzielone pasma o podobnych wartościach Rf do wartości standardowych oliwy z oliwek i oleju kukurydzianego spełniających kryteria akceptacji metody monografii USP, a także kryteria SST.
Aby pomóc laboratoriom analitycznym w testowaniu zafałszowania olejków eterycznych, odpowiednie standardy analityczne powszechnych markerów chemicznych stosowanych w testach autentyczności olejków eterycznych są wymienione na poniższej liście produktów.
Powiązane produkty
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
Referencje
1.
United States Pharmacopeia (2022). General Chapter, 〈202〉 Identification of Fixed Oils By Thin-Layer Chromatography. USP-NF. https://doi.usp.org/USPNF/USPNF_M7560_02_01.html.