Normy referencyjne do analizy katechin polifenolowych
Katechiny stały się gorącym tematem w dzisiejszym świecie dbającym o zdrowie. Obecne badania sugerują, że katechiny wspomagają zdrowie poprzez:
- Zmniejszenie powstawania blaszek miażdżycowych
- Zahamowanie wzrostu guzów poprzez hamowanie enzymów zaangażowanych w rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych, eliminowanie substancji promujących nowotwory i blokowanie chemicznych czynników rakotwórczych
- Obniżanie wysokiego ciśnienia krwi
- Ochrona przed infekcjami układu pokarmowego i oddechowego
- Obniżanie poziomu cholesterolu
- Obniżanie poziomu glukozy we krwi
- Zapobieganie powstawaniu kamieni nerkowych
- Zmniejszanie ryzyka rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów
- Produkcja mocniejszych kości
- Zmniejszenie stanu zapalnego
Katechiny to grupa związków polifenolowych wykazujących silne właściwości przeciwutleniające, a także niezwykłe właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Występują one w wysokich stężeniach w liściach Camellia sinensis (herbata) oraz w mniejszych ilościach w czekoladzie, winogronach, malinach, jabłkach, gruszkach i winie. Bardzo młode liście i pąki Camellia sinensis używane do produkcji białej herbaty mają najwyższe stężenie; następnie nieco bardziej dojrzałe liście używane do produkcji zielonej herbaty. Starsze liście używane do produkcji herbat Oolong i czarnych są bardziej utlenione i zawierają wyższe stężenia innych polifenoli, w tym teaflawanin i tearubigin.
Katechiny, podobnie jak inne przeciwutleniacze, pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Tlen jest niezbędny do życia; jednak jest on również włączony do reaktywnych form tlenu, w tym nadtlenku wodoru, kwasu podchlorawego i wolnych rodników, takich jak rodnik hydroksylowy i anion ponadtlenkowy. Reaktywne formy tlenu uszkadzają komórki i są zaangażowane w powolną reakcję łańcuchową uszkodzeń prowadzącą do chorób serca, raka i wielu innych dolegliwości. Przeciwutleniacze działają poprzez zapobieganie powstawaniu reaktywnych form tlenu lub poprzez reagowanie z nimi, zanim zdążą uszkodzić komórki.
Liście Camellia sinensis zawierają co najmniej osiem polifenolowych katechin. Sześć dominujących katechin w liściach herbaty to katechina, galusan galokatechiny (GCG), epigalokatechina (EGC), epikatechina (EC), galusan epikatechiny (ECG) i galusan epigalokatechiny (EGCG), przy czym EGCG jest najbardziej obfity.
Wyzwania analityczne
Analitycy określający stężenie katechiny stoją przed wyzwaniem związanym z brakiem dostępnych na rynku roztworów referencyjnych katechiny. Jedną z opcji jest przygotowanie wzorców referencyjnych we własnym zakresie z poszczególnych związków katechinowych. Zazwyczaj nie jest to opłacalne rozwiązanie ze względu na następujące kwestie:
- Związki katechin o wysokiej czystości są często trudne do znalezienia i są bardzo drogie.
- Katechiny, zarówno czyste, jak i w roztworze, wymagają odpowiedniego przechowywania.
- Są wrażliwe na ciepło, światło i powietrze.
- Przygotowanie wzorców jest procesem czasochłonnym
Nasze rozwiązanie
Aby sprostać tej potrzebie, opracowano osiem referencyjnych roztworów wzorcowych katechin. Te wzorce marki Supelco są przygotowywane, dozowane, pakowane i przechowywane w celu zminimalizowania degradacji chemicznej i zapewnienia maksymalnego okresu trwałości. Każdy wzorzec jest dostarczany z certyfikatem analizy, który zawiera oznaczenie czystości. Katechiny mogą być również przygotowywane w specjalnie dostosowanych kombinacjach stężeń, składników i rozpuszczalników z wykorzystaniem naszego programu niestandardowych wzorców chemicznych. Dodatkowo opracowano prostą, niezawodną metodę LC-UV z wykorzystaniem kolumny Ascentis RP-Amide (Rysunek 1). Metoda ta jest również kompatybilna z detekcją MS. Zapewnia ona powtarzalne wyniki analityczne i doskonały kształt piku.
Rysunek 1.Analiza HPLC sześciu podstawowych katechin zielonej herbaty (565324-U)