Normy P-I-A-N-O dla szczegółowych analiz węglowodorów
Steve Cecil, Vicki Yearick
AnalytiX Volume 8 Issue 2
Wygodne zestawy i indywidualne mieszanki do precyzyjnej kalibracji i kontroli wydajności<
Aplikacje do szczegółowej analizy węglowodorów (DHA) są szeroko stosowane w przemyśle naftowym do charakteryzowania lekkich frakcji ropy naftowej o temperaturze wrzenia do 450 °F/225 °C. Aplikacje te są zgodne z metodami ASTM D5134, D6729, D6730 i D6733, które wykorzystują jednokolumnową chromatografię gazową (GC) do grupowania składników węglowodorowych według struktury.
DHA stosuje się do strumieni ropy naftowej obejmujących benzynę ciężką, alkilat, wsad do reformera, reformat, izomerat, benzynę i sprężone ciecze. Charakterystyka DHA tych strumieni opiera się na indeksie Kovatsa i różnicuje skład i stężenia na pięć grup, które są wspólnie nazywane PIANO:
Pkarafiny, Isoparafiny, Aromatyków, Nafenów i Olefin.
Precyzyjna kalibracja systemu chromatograficznego ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia udanych aplikacji DHA. Kalibracja wykorzystuje zestaw sześciu złożonych, ilościowych wzorców analitycznych znanych jako wzorce PIANO. Standardy te są trudne do przygotowania dla większości laboratoriów ze względu na ich złożoność i brak komercyjnych źródeł wielu węglowodorów o rozgałęzionych łańcuchach w mieszaninach.
Aby ułatwić analizę DHA, Sigma-Aldrich oferuje obecnie standardy ALPHAGAZ™ PIANO w postaci zestawów i pojedynczych mieszanin. Zestaw zawiera 139-składnikową ilościową wielogrupową mieszaninę PIANO oraz pięć indywidualnych ilościowych mieszanin grupowych PIANO. Wzorce ALPHAGAZ PIANO są dokładnie przygotowane wagowo z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Każda mieszanina jest dostarczana z obszernym arkuszem danych analitycznych zawierającym wykaz składników według procentu wagowego, procentu molowego, procentu objętości cieczy, czasów retencji i wskaźników retencji dla każdego składnika. Dostarczany jest również chromatogram każdej mieszaniny.
Użycie tych sześciu wysokiej jakości wzorców analitycznych zapewni, że system GC jest zoptymalizowany pod kątem prawidłowego działania analizatora DHA. Standardy te powinny być również wykorzystywane do przeprowadzania rutynowych kontroli jakości systemu GC. Regularne sprawdzanie systemu za pomocą 139-składnikowej mieszaniny Supelco PIANO ujawni potrzebę konserwacji systemu GC, w tym czas wymiany kolumny.
Oprócz wzorców oferujemy również idealną, specyficzną dla ropy naftowej kolumnę GC do analizy DHA, 100-metrową Supelco Petrocol™ DH. Kolumna ta została specjalnie wyprodukowana do analizy złożonych mieszanin węglowodorów i idealnie nadaje się do systemów DHA.