Merck
Strona głównaKalibracja, kwalifikacja i walidacjaWybór właściwej klasy jakości materiału referencyjnego
Wybór właściwej klasy jakości materiału referencyjnego
Quality Grades, Certificates of Analysis, and Metrological Traceability and what they mean for You
Kto używa materiałów referencyjnych?
Materiały referencyjne są kluczowym elementem procesu testowania analitycznego. Poprzez kalibrację systemów pomiarowych, walidację metod i programy kontroli jakości, materiały referencyjne zapewniają dokładność testów. Od certyfikowanych materiałów referencyjnych (CRM) i innych klas jakości materiałów referencyjnych, po certyfikaty analizy, identyfikowalność metrologiczną i inne koncepcje, świat materiałów referencyjnych jest rozległy, a czasami mylący. 
Niniejsze wykresy przedstawiają krytyczne tematy dotyczące materiałów referencyjnych, oferując informacje na temat identyfikowalności metrologicznej, hierarchii materiałów referencyjnych, certyfikatów analizy, formatów i zastosowań materiałów referencyjnych oraz rozważań dotyczących wyboru odpowiedniego do celu. Właściwy dobór odpowiedniego materiału referencyjnego do zastosowania testowego w laboratorium jest ważny, ponieważ wyniki są tak dokładne, jak dokładny jest materiał referencyjny.
Identyfikowalność metrologiczna - jednostka miary SI
Rysunek 1.Identyfikowalność metrologiczna
Metrologiczna identyfikowalność i jednostki SI materiałów referencyjnych
Identyfikowalność metrologiczna jest ważnym pojęciem w świecie materiałów referencyjnych. Podstawowym terminem w identyfikowalności metrologicznej jest jednostka miary SI. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) definiuje siedem jednostek miar jako podstawowy zestaw, z którego można wyprowadzić wszystkie inne jednostki SI. Dwie najbardziej powszechne jednostki miary układu SI dla celów identyfikowalności materiałów referencyjnych to kilogram i mol.
Identyfikowalność metrologiczna oznacza, że pomiary mogą być porównywane w sposób znaczący, w różnych miejscach, w różnym czasie, przez różne osoby, przy użyciu różnych urządzeń.
Wynik pomiaru musi być powiązany z odniesieniem poprzez udokumentowany i nieprzerwany łańcuch kalibracji, sięgający wstecz do jednostki miary SI
ISO 17034 and Quality Grades of Standards, Reference Materials and Certified Reference Materials
.
Hierarchia materiałów referencyjnych - jakie są ich rodzaje?
Rysunek 2.Hierarchia materiałów referencyjnych - jakie są ich rodzaje?
Narodowy standard metrologiczny (np. NIST, JRC, NMI Australia)
Standard kompendialny (np. USP, EP, BP, JP, IP)
  • Wydany przez autoryzowany organ
  • Uważany za zapewniający najwyższy poziom dokładności i identyfikowalności
  • Uważany za zapewniający najwyższy poziom dokładności i identyfikowalności.śledzenia
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) (ISO 17034, 17025)
  • Uważany za zapewniający najwyższy poziom dokładności, niepewności i identyfikowalności w odniesieniu do jednostki miary układu SI
  • Wytwarzany przez akredytowanego producenta materiałów referencyjnych
Materiał referencyjny (RM) (ISO 17034)
  • Spełnia wymagania ISO, które są mniej wymagające niż dla CRM
  • Produkowany przez akredytowanego producenta materiałów referencyjnych
Standard analityczny (ISO 9001)
  • Dostępny certyfikat analizy
  • Poziom certyfikacji jest różny
Reagent Grade / Research Chemical
  • Mogą być dostarczane z certyfikatem analizy
  • Nie są przeznaczone do użytku jako materiały referencyjne
Hierarchia materiałów referencyjnych obejmuje pięć głównych klas jakości, od krajowych norm metrologicznych i innych norm pierwotnych do certyfikowanych materiałów referencyjnych (CRM), materiałów referencyjnych (RM), norm analitycznych i klasy badawczej lub chemikaliów badawczych. Poziom certyfikacji i wymagania dotyczące identyfikowalności wzrastają dla każdego wyższego poziomu. Tam, gdzie rządy krajowe zapewniają standaryzację na najwyższym poziomie, określone wytyczne ISO zapewniają standaryzację dla CRM i RM. Te wymagania ISO obejmują ISO 17034, ISO/IEC 17025 i ISO Guide 31.
Producenci materiałów referencyjnych muszą spełniać te wymagania ISO, aby produkować CRM lub RM. W przypadku obu tych klas jakości należy dostarczyć certyfikaty analizy, a zawarte w nich informacje są określone przez wyżej wymienione wytyczne ISO. Specyfikacje jakościowe dla dwóch ostatnich poziomów są definiowane przez każdego indywidualnego producenta, a nie przez rząd krajowy lub akredytacje ISO specyficzne dla CRM i RM.
Co jest mierzone w każdej klasie materiału referencyjnego?
Czystość i tożsamość materiału są zazwyczaj zawarte w certyfikacie analizy dla każdej z pięciu klas jakości. Zawartość i stabilność są wymagane dla podstawowych standardów lub zdefiniowanych przez ISO CRM i RM.
Standardy analityczne i chemikalia badawcze mogą, ale nie muszą zawierać tych dwóch parametrów, ponieważ ich włączenie zależy od producenta. Normy analityczne mogą być również w niektórych przypadkach materiałami kontroli jakości zgodnymi z przewodnikiem ISO 80.
Homogeniczność jest wymagana dla norm podstawowych, CRM i RM, ale parametr ten nie będzie występował w przypadku niższych klas jakości. Informacje o niepewności i identyfikowalności są ograniczone tylko do wzorców pierwotnych i CRM. W świecie farmaceutycznym wzorcami wtórnymi mogą być CRM lub RM, ale tutaj istnieją dwa różne rodzaje identyfikowalności - do jednostki miary SI dla CRM zdefiniowanego przez ISO, a także identyfikowalność do pierwotnego standardu kompendialnego, który jest wymogiem specyficznym dla farmaceutycznych wzorców wtórnych.
ParametrStandard NMIStandard Kompendialny
Certyfikowany materiał
referencyjny
Materiał referencyjnyStandard analitycznyChemik badawczy
Czystość
Identity
Treść  
Stabilność 
Homogeniczność  
Niepewność    
Identyfikowalność   
TypePierwotny wzorzec pomiaru lub wzorzec pierwotny (Pharma)Pierwotny lub wtórny wzorzec
(Pharma)
Wzorzec wtórny
(Pharma)
Tabela 1.Hierarchia materiałów referencyjnych - jaka jest różnica?
Zrozumienie certyfikatu analizy materiału referencyjnego
Wraz z certyfikowanym materiałem referencyjnym (CRM) lub klasą materiału referencyjnego dostarczany jest certyfikat analizy (CoA). W ramach CoA istnieje kilka parametrów jakości, które są krytyczne do zrozumienia: dokładność, spójność, jednorodność, czystość i stabilność. Ważne jest również, aby zrozumieć, co jest certyfikowane - a mianowicie certyfikowana wartość właściwości, czy to stężenie, moc czy zawartość.
Pamiętaj, aby sprawdzić CoA pod kątem systemów jakości producenta, procesu certyfikacji materiału referencyjnego i informacji pomocniczych dotyczących identyfikowalności CRM. CoA jest ważne, ponieważ może dostarczyć laboratorium informacji, które zapewnią, że certyfikacja materiału referencyjnego jest odpowiednia do celu w ramach metody testowania lub zastosowania
Certyfikat analizy - certyfikowany materiał odniesienia
Dokładność
Porównanie ze źródłem pierwotnym lub certyfikowanym źródłem wtórnym - krzywa/wzorzec kalibracyjny. Porównanie wielu niezależnych preparatów.
Zgodność
Zgodność między partiami zweryfikowana poprzez porównanie z poprzednią partią.
Stabilność
Data ważności ustalona poprzez badanie stabilności w czasie rzeczywistym.
Homogeniczność
W całej partii ampułek/fiolki.
Czystość
Zgodna z czystym materiałem. Brak zanieczyszczeń lub degradacji.
Formaty materiałów referencyjnych - czy potrzebujesz materiału w postaci czystej, roztworu czy matrycy?
Materiały referencyjne mogą być używane w różnych formatach w laboratorium testowym, w zależności od dostępności produktu i wymagań metody. Trzy formaty materiałów referencyjnych to czysta lub sproszkowana postać, roztwór lub matryca. Rodzina materiałów referencyjnych Supelco® obejmuje CRM, RM lub standardy analityczne w każdym formacie, w zależności od potrzeb laboratorium testowego i zastosowania testowego.
 Neat AnalyteW roztworzeW matrycy
FormaFiolka/LiofilizatAmpułki/Fiolki/ButelkiAmpułki/Fiolki/Butelki
ZastosowaniaWażenie codzienne/tygodniowe w celu ustalenia
poziomu zapasów i rozwiązań roboczych
Gotowy, certyfikowany i
gotowy do użycia lub rozcieńczenia
Gotowy i certyfikowany na
poziomie roboczym w wybranej matrycy
ProsyWszechstronnie dostępny
Elastyczny w użyciu w
różnych zastosowaniach
Dostępne większe rozmiary jednostek
Wygodny - oszczędza czas
Stężenie jest certyfikowane
i identyfikowalne
Stabilny - chroniony przed
parowaniem, transpiracją, O2
Wygodne - Oszczędność czasu
Usunięcie potrzeby dalszego rozcieńczania
do wybranej matrycy
Stężenie i stabilność są
certyfikowane i identyfikowalne
WadyMoże być trudny w obsłudze: Higroskopijne, lepkie, niestabilne
Czasochłonne
Potencjalnie większa tygodniowa zmienność wyników
Potrzeba prawidłowej mieszaniny analitów w odpowiednim stężeniu i objętości
Zgodność rozcieńczalnika z metodą
Długoterminowa stabilność analitów
w matrycy vs. rozcieńczalniku
rozcieńczalnik
Specjalne względy obsługi i przechowywania matryc biologicznych
Tabela 2.Różne formaty - w jaki sposób materiały referencyjne są wykorzystywane w laboratorium badawczym
Wybór właściwego materiału referencyjnego do celów testowych
W przypadku kwalifikacji i kalibracji przyrządów, ustalenie i utrzymanie identyfikowalności ma kluczowe znaczenie. Wybrany materiał referencyjny powinien pomóc laboratorium w osiągnięciu tego celu. W codziennych rutynowych zastosowaniach przydatności systemu ważne może być zakwalifikowanie czegoś, co jest praktyczne i łatwe w użyciu, a jednocześnie niezawodne i opłacalne w codziennym użytkowaniu. W przypadku walidacji metod krytyczne znaczenie ma użycie bardzo dokładnych i precyzyjnych materiałów, aby wykazać, że metoda laboratoryjna jest dokładna i precyzyjna. Do celów identyfikacji i badań przesiewowych ważne atrybuty materiałów referencyjnych obejmują potwierdzoną autentyczność i tożsamość. Do oznaczeń ilościowych, testów lub oceny stabilności potrzebne są stabilne i dokładne materiały referencyjne.
Rodzaj testuUżycie materiału referencyjnegoPrzykładyWymagania dotyczące materiału referencyjnego<
Kwalifikacja przyrządu/
Kalibracja
Ustalenie wydajności systemu
Dokładność pomiaru
Roczne kwalifikacje
Rutynowe kalibracje wagi
Identyfikowalność
Rutynowa kalibracja/
Przydatność systemu
Codziennie / co tydzień
Specyfika systemu / metody
Ustalenie rutynowej wydajności
Kalibracja wagi przed użyciem
Sprawdzenie wydajności systemu dla
LC-UV/MS; GC-FID...
Kwalifikuj jako odpowiedni
do użycia
Walidacja metodyDokładność
Precyzja
Specyficzność & interferencje
LOD/LOQ &i liniowość
Pharma QC; Testy środowiskowe
Standardy analitu(ów), interferencje, zanieczyszczenia
Dokładność
Identyfikowalne
TożsamośćPorównanie nieznanego ze znanymNadchodzące surowce w
farmacji, żywności itp.
Testy przesiewowe
Autentyczność
Zawartość lub testIlość analitów.Limity pestycydów/toksyn
Pharma QC - zawartość API
Certyfikowana zawartość
Identyfikowalność
Ocena stabilnościMonitorowanie stabilności produktuPharma QCStabilny, jednorodny
Wewnętrzna kontrola jakościDokładność metodyRutynowe oznaczanie ilościowe analitów
- farmacja/pestycydy/diagnostyka
Certyfikowana zawartość
Identyfikowalność
Tabela 3.Korzystanie z materiałów referencyjnych - rodzaj testu
Which Quality Grade is the Best Fit for Your Purpose?
Decyzje dotyczące doboru materiałów referencyjnych mogą zależeć od kilku czynników, od wymogów prawnych, dostępności i rodzaju aplikacji testowej po poziom dokładności i matrycę próbki.
Rodzaj testuNorma NMINorma KompendialnaCertyfikowany Materiał Odniesienia
Materiał
Odniesienie
Materiał
Standard AnalitycznyOdczynnik ChemicznyAtrybut
Instrument
kwalifikacja/
kalibracja
   Traceability &
Accuracy
Rutynowa
kalibracja/
przydatność systemu
  Kwalifikowany standard
(podstawowy lub
drugorzędny)
Walidacja metody  Accuracy, Precision,
Bias
IdentityAutentyczność
Zawartość lub oznaczenie  Kwalifikowany standard
Ocena stabilnościmoże Kwalifikowany standard
Wewnętrzna kontrola jakościbyć może Kwalifikowany standard
Regulacje/
Akredytacja
  Kwalifikowany standard
Tabela 4.Wytyczne dotyczące zgodności z przeznaczeniem przy wyborze standardu
Oszacowanie niepewności i wykorzystanie materiałów referencyjnych (EURM): Kurs Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Komisji Europejskiej
Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej uruchomiło bezpłatne narzędzie edukacyjne dotyczące wyboru i prawidłowego wykorzystania materiałów referencyjnych. Krytyczne cele edukacyjne wśród 8 modułów obejmują:
  • Zrozumienie podstawowych pojęć niepewności i identyfikowalności metrologicznej.
  • Uczenie się, jak używać materiałów referencyjnych do szacowania niepewności pomiaru i jak ustalić identyfikowalność metrologiczną wyników pomiarów.
  • Uczenie się, jak wybrać optymalny materiał referencyjny.
  • Zrozumienie wymagań normy ISO/IEC 17025.
  • Poznanie praktycznych wskazówek dotyczących najlepszego wykorzystania materiału odniesienia.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej & rozpocząć sesje